Learn More
Citrate trisodique dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434993 500 g 500g
11444993 2500 g 2500g
11454993 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12274.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Le citrate de trisodium dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les remplisseurs comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant lors des transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluide fonctionnel, nettoyant pour solvants, produit d’entretien pour mobilier, produit de lavage pour lave-vaisselle et nettoyant pour radiateur automobile.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de trisodium dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les remplisseurs comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant lors des transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluide fonctionnel, nettoyant pour solvants, produit d’entretien pour mobilier, produit de lavage pour lave-vaisselle et nettoyant pour radiateur automobile.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stable et incompatible avec les bases, agents réducteurs et agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6132-04-3
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Numéro MDL MFCD00150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trisodium citrate dihydrate
Point de fusion 150°C (in -2H2O)
Densité 1.76
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 294.10 (258.07 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche