Learn More
Citrate trisodique dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le citrate de trisodium dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les remplisseurs comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant lors des transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluide fonctionnel, nettoyant pour solvants, produit d’entretien pour mobilier, produit de lavage pour lave-vaisselle et nettoyant pour radiateur automobile.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le citrate de trisodium dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les remplisseurs comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant lors des transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluide fonctionnel, nettoyant pour solvants, produit d’entretien pour mobilier, produit de lavage pour lave-vaisselle et nettoyant pour radiateur automobile.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stable et incompatible avec les bases, agents réducteurs et agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trisodium citrate dihydrate |
| Point de fusion | 150°C (in -2H2O) |
| Densité | 1.76 |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 10,000 g |
| Beilstein | 6104939 |
| Merck Index | 14,8602 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 294.10 (258.07 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche