Learn More
Trisodium Naphthalene-1,3,6-trisulfonate, 65%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trisodium Naphthalene-1,3,6-trisulfonate |
| CAS | 5182-30-9 |
| Formule moléculaire | C10H5Na3O9S3 |
| Numéro MDL | MFCD00003989 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=S(C1=C2C=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 434.31 |
| Pourcentage de pureté | 65% |