Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Tritest™
Code produit 10303841 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 11
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10303841 1 à 11 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10303841 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 90510
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comportant trois zones indicatrices pour les mesures de précision les plus élevées. Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Tritest™ offrent à l’utilisateur les mesures les plus précises possible en matière de mesure du pH.
  • Fournit des résultats rapides et fiables
  • Affiche trois couleurs différentes pour chaque unité de pH complète
  • Spécialement équipés d’une barrière hydrophobe entre les différents indicateurs
Spécification
Plage de pH 1 à 11
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Pour une lecture des plus précises, ces papiers affichent trois couleurs différentes pour chaque unité de pH entière
Graduations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Quantité 1Chaque
Type Papier à pH