Learn More
Acide trithiocyanurique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469376 5 g 5g
11479376 25 g 25g
11489376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19080.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177.258 g/mol
Reaction of BunLi with trithiocyanuric acid (LH3) in toluene/HMPA yielded a mono-lithiated species, [(LH2Li)·HMPA2]. Metal complexes of trithiocyanuric acid is used for the elucidation of coordination polymer stoichiometry via thermometric titrimetry:.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La réaction du BunLi avec l’acide trithiocyanurique (LH3) dans le toluène/HMPA conduit à une espèce mono-lithiée, [(LH2Li)·HMPA2]. Les complexes métalliques de l’acide trithiocyanurique sont utilisés pour l’élucidation de la stœchiométrie des polymères de coordination via la titrimétrie thermométrique :
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-16-4
Formule moléculaire C3H3N3S3
Poids moléculaire (g/mol) 177.258
Numéro MDL MFCD00006052
Clé InChI WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
CID PubChem 1268121
Nom IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trithiocyanuric acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 177.27
Pourcentage de pureté 95%