Learn More
Acide trithiocyanurique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10496960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496960 5 g Flacon en verre 5g
10299873 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10496960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140530050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-16-4
Formule moléculaire C3H3N3S3
Poids moléculaire (g/mol) 177.26
Numéro MDL MFCD00006052
Clé InChI WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
CID PubChem 1268121
Nom IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trithiocyanuric acid
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, 259
Poids de la formule 177.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre amorphe