Learn More
Acide trithiocyanurique, TRC
Code produit 30456810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889305250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trithiocyanuric Acid
CAS 638-16-4
Formule moléculaire C3H3N3S3
Quantité 250 mg
Synonyme Trithiocyanuric acid','Cyanuric acid','trithio- (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione (7CI), s-Triazine-2,4,6-trithiol (8CI), 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trithione, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithione, 1,3,5-Trimercaptotriazine, 2,4,6-Triazinetrithiol, 2,4,6-Trimercapto-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trimercapto-s-triazine, 2,4,6-Trimercaptotriazine, 2,4,6-Trithio-5-azauracil, 2,4,6-Trithiol-1,3,5-triazine, Actor TSH, Curekind TCY, Nocceler TCA, NSC 62071, NSC 65480, OF 100, Rhenogran Triazine TM 70AEMD, Rhenogran Triazine TM 70ECO, s-Triazinetrithiol, Taicros TMT, Tatcross TMT, TCY, TCY-MBA, Thiocyanuric acid, TM 70ECO, TMT, Trimercapto-s-triazine, Trimercaptocyanuric acid, Trimercaptotriazine, Trithiocyanuric acid, TSH, Zeonet A, Zisnet F, Zisnet F-ET, Zisnet FPT
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3S3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMILES S=C1NC(=S)NC(=S)N1
Nom IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
Poids moléculaire (g/mol) 177.27
Poids de la formule 176.9489