Learn More
Phosphate de tritolyle, 63-85 %, technique, résidus d'autres isomères du phosphate de tolyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10055690 25 g Flacon en verre 25g
10687391 500 g Flacon en verre 500g
10721715 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10055690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422310250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-78-5
Formule moléculaire C21H21O4P
Poids moléculaire (g/mol) 368.36
Numéro MDL MFCD02102116
Synonyme Tricresyl phosphate
Spécification
Nom chimique ou matériau Tritolyl phosphate
Note relative au nom tech., 99%
Point de fusion -30°C
Couleur Blanc
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 265°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 234°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3C6H4O)3PO
Indice de réfraction 1.5550 to 1.557
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9940
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 368.36
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.