Learn More
Medline Scientific™ Microscope ergonomique à fluorescence trinoculaire Triton II
Code produit 11960279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Ergonomique, réglable de 0° à 45°
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
11960279 Ergonomique, réglable de 0° à 45° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11960279 Fournisseur Medline Scientific™ Code fournisseur 3100.7000M
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec un module fluorescent dédié pour une sensibilité et une spécificité élevées.
  • Port de caméra monté sur le côté gauche permettant d’accueillir la source de lumière HBO
  • Avec une tête ergonomique pouvant être réglée de 0° à 45°
  • Le port trinoculaire est positionné à l’arrière de la tête
  • La tête ergonomique permet à plusieurs utilisateurs de visualiser sans besoin de modifier la hauteur du siège ; il suffit d’ajuster l’angle et la hauteur de l’oculaire pour l’adapter aux opérateurs
  • Le système à fluorescence est composé d’excitation B et G, de deux filtres (de 400 à 490 nm et de 510 à 550 nm) et de deux filtres barrière (520 nm avec miroir dichroïque et 575 nm avec miroir dichroïque
Spécification
Type de condenseur Lentille pivotante, champ clair NA 1,25
Eyepiece Paire WF 10X/22 mm
Type de tête Ergonomique, réglable de 0° à 45°
Type d’éclairage Fluorescent, HBO 100 W
Types d’objectifs Correction de l’infini du plan électronique
Comprend 1 ampoule de rechange, filtre bleu, 2 fusibles de rechange, 10 ml d’huile d’immersion, housse de protection et manuel d’instructions
Couvre-nez Sextuple inversé et tournant grâce à la butée à déclic
Alimentation électrique 220/240 V, 50/60 Hz