Learn More
Invitrogen™ Triton X-100 (1%)
Code produit 10717503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10717503 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10717503 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur HFH10
 Article restreint
En stock
Triton X-100 (1 %)
Ce réactif, composant du test d’hémoglobine fœtale (HbF), est une solution de travail de 0,1 % préparée dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) contenant de l’albumine sérique bovine (BSA) et de l’azoture de sodium.
Classe : IVD
Déclaration : Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Comprend : 0,1 % d’azoture de sodium
Stabilisateur : 0,1 % de BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Durée de conservation :24 mois à compter de la date de fabrication
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Liquide
Type de réactif Triton X-100
Quantité 10 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1% Triton X-100
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)