Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase
Code produit. 10671652 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL, 100 ml
250 mL, 250 ml
Type d’emballage:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10671652
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327371000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Synonyme Éther de polyéthylèneglycol mono [4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle]
Spécification
Doser 0,98
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Couleur Sans désignation
Densité 1,0670 g/ml
Quantité 100 mL, 100 ml
Poids de la formule 646,85
Numéro MDL MFCD00132505
Point de fusion 6,0°C
Type d’emballage Flacon en verre
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 à 8 (5 % solution aqueuse)
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Pureté 98 %, biologie moléculaire
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans le toluène, le xylène, le trichloroéthylène, l’éthylène glycol, l’éther éthylique, l’alcool éthylique, l’alcool isopropylique, le dichlorure d’éthylène et la plupart des autres solvants, insoluble dans le kérosène, les esprits minéraux.
Forme Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-100
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.