Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Triton™ X-100 Surfact-Amps™
Code produit 13454259 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
6 x 10 mL
1 litre
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13454259 250 ml 250mL
13444259 50 ml 50mL
11891445 6 x 10 mL 6 pièces
11358311 1 litre 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13454259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00€
    567.65€ / 250mL
    Économisez 36.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La solution de détergent Triton X-100 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié qui est stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Triton X-100 Sufact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Triton X-100 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Triton™ X-100 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Triton X-100 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou dans d’autres solutions conçues pour extraire et solubiliser des protéines.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensio-actifs sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
  • Triton X-100 – un détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
  • Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
  • Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
  • Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
  • Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 647
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 140
  • Poids moléculaire micellaire : 90 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,24 mM (0,0155 %, p/v)
  • Point de trouble : 64°C
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 20°C et 25°C
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps, Triton
Type de réactif Solution détergente
Quantité 250 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy