Learn More
Triton™ X-100 (électrophorèse), Fisher BioReagents™
Code produit 10102913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10102913 100 mL Flacon en verre 100mL
10254583 500 mL Flacon en PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10102913 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP151100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour la solubilisation et la perméabilisation des membranes
Ce détergent non ionique est utilisé pour solubiliser les membranes, perméabiliser les membranes eucaryotes non fixées. Il est un composant des tampons de lyse pour l’extraction de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
CID PubChem 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 270 °C
Point de fusion 6 °C
Point de trouble 63 à 69 °C
Densité 1.067g/cm³
pH 6 à 8
Quantité 100 mL
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Merck Index 15, 6850
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
Poids de la formule 646.86
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-100|TS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.