Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse Triton™ X-100 avec glycérol, 2X, pH 7,4
Code produit 15430327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430327 250 ml 250mL
15420327 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430327 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J63866.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 ml
Format Liquide
Type de produit Cell Lysis Reagent
pH 7.4
Concentration 2X
Contenu et stockage Température ambiante