Learn More
Triton™ X-100, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11446631 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446631 100 mL 100mL
11436631 50 mL 50mL
11456631 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11446631 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219485480
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, 4-(1, 1, 3
CID PubChem 5590
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide visqueux
Densité 8.9 lb./gal.
Quantité 100 mL
Qualité Biologie moléculaire
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tirton X-100, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: triton X-100