Learn More
Triton X-100, TRC
Code produit 30453635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453635 10 g 10g
30452837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30453635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88680010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C14H22O.(OCH2CH2)n
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Synonyme Polyethyleneglycols Mono[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] Ether, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Monoether with Polyethylene Glycol, (p-t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Anapoe X 100, Anapoe X 114, Antarox A 200, Coulter Dispersant IA, Criton X 100, Hydrol SW, Iconol OP, Intra-Cell, Koromex II, Lutensol OP 10, NOP 90, Nonidel P 40, OPE 30, Octoxynol 5, Ortho-Gynol, Photo-Flow 200, Poly(oxyethylene) p-tert-Octylphenyl Ether, Polyethylene Gllycol Mono(4-octylphenyl) Ether, Polyethylene Glycol Mono(4-tert-octylphenyl) Ether, Polyoxyethylene Glycol-p-tert-octylphenyl Ether, Polyoxyethylene Mono(octylphenyl) Ether, Preceptin, Surfac OP 30, Surfac OP 5, Surfonic OP 120, TOP 10, TX 100, TX 102, TX 305, TX 35, TX 405, Texofor FP 300, Octoxynol 9, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
Nom IUPAC 14-(4-(2,4,4-triméthylpentane-2-yl)phénoxy)-3,6,9,12-tétraoxatecan-1-ol
SMILES CC(C(C=C1)=CC=C1OCCOCCOCCOCCOCCO)(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Octoxinol 10
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C24H42O6/c1-23(2,3)20-24(4,5)21-6-8-22(9-7-21)30-19-18-29-17-16-28-15-14-27-13-12-26-11-10-25/h6-9,25H,10-20H2,1-5H3
Poids de la formule 250.1933