Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
Code produit 10537372 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10537372 500 mL Flacon en verre 500mL
10637754 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10537372 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 422365000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.90€
    60.65€ / 500mL
    Économisez 12.25€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether
CID PubChem 5590
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-114
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >200.0°C
Point de trouble 22° to 28°C (1% in aq. soln.)
Densité 1.0550g/mL
pH 6 (5% aq. soln.)
Quantité 500 mL
Point d’éclair 254°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Point de versement pour point: -9°C
Indice de réfraction 1.4880 to 1.4950
Gravité spécifique 1.055
Viscosité 260 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6850
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in most polar organic solvents and, aromatic hydrocarbons,, insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 537
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton|TS X-114
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.