Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triton™ X-114 |
| Couleur | Sans désignation |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | >200.0°C |
| Point de trouble | 22° to 28°C (1% in aq. soln.) |
| Densité | 1.0550g/mL |
| pH | 6 (5% aq. soln.) |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | 254°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triton|TS X-114
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.