Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-114 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Code produit 11881455 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 10 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11881455 6 x 10 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11881455 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28332
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Le détergent Triton X-114 purifié, non ionique, stabilisé et fourni en solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Thermo Scientific™ Triton X-114 Surfact-Amps™ est un détergent Triton X-114 hautement purifié qui est stabilisé et conditionné sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Triton™ X-114 purifié à 10 % (p / v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Triton X-114 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui s’utilise le plus souvent en tant que composant des tampons de lyse cellulaire. Dans certaines conditions, ce détergent se sépare en phases dans les solutions aqueuses, une propriété qui a été utilisée pour séparer les protéines hydrophiles et hydrophobes (membrane).
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p / v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
  • Triton X-114 : un détergent non ionique à utiliser dans l’enrichissement protéique hydrophobe
  • Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
  • Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
  • Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
  • Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 537
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : inconnu
  • Poids moléculaire micellaire : inconnu
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,21 mM (0,0113 %, p / v)
  • Point de trouble : 23°C
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 20°C à 25°C.
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps, Triton
Type de réactif Solution détergente
Quantité 6 x 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triton X-114 Surfact-Amps Detergent Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate