Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triton™ X-405 |
| Couleur | Jaune |
| Note relative au nom | 70% Solution in Water |
| CAS | 9002-93-1, 7732-18-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 120.0°C |
| Point de fusion | -4.0°C |
| Densité | 1.0800g/mL |
| Quantité | 250 ml |
| Point d’éclair | >109°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Triton|TS X-405, 70% solution in water
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.