Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-405
Code produit. 10733601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10733601
Marque: Thermo Scientific Chemicals 215690010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-405
Couleur Jaune
Note relative au nom 70% Solution in Water
CAS 9002-93-1, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 120.0°C
Point de fusion -4.0°C
Densité 1.0800g/mL
Quantité 1 l
Point d’éclair >109°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4380
Gravité spécifique 1.08
Formule moléculaire C16H26O2
Numéro MDL MFCD00132505
Merck Index 15, 6850
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
CID PubChem 5590
Poids de la formule 1968.47
Pourcentage de pureté ≥65%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Triton]TS X-405, 70% solution in water
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.