Learn More
Chlorure de trityle, support polymère, 1 % réticulé, 100-200 Mesh, 0,5-2,5 mmol/g sur poly(styrène-divinylbenzène), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488590 1 g 1g
11478590 5 g 5g
11498590 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488590 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044397.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-83-5
Formule moléculaire C19H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 278.78
Numéro MDL MFCD00000813,MFCD00284810
Clé InChI JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
CID PubChem 6456
SMILES ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trityl chloride
Note relative au nom Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 2.5mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Couleur Blanc
Dimensions de la maille 100 to 200 Mesh
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC (chlorodiphényleméthyle)benzène
Forme physique Billes