Learn More
Chlorure de trityle, support polymère, 1 % réticulé, 100-200 Mesh, 0,5-2,5 mmol/g sur poly(styrène-divinylbenzène), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Trityl chloride |
| Note relative au nom | Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 2.5mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene) |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions de la maille | 100 to 200 Mesh |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Nom IUPAC | [Chloro(diphényl)méthyl]benzène |
| Forme physique | Billes |