Learn More
Chlorure de trityle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trityl Chloride |
| CAS | 76-83-5 |
| Formule moléculaire | C19H15Cl |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 1,1',1''-(Chloromethylidyne)tris[benzene], Chlorotriphenylmethane, NSC 435, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl Chloride, Tr-Cl, TrCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| SMILES | ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | [Chloro(diphényl)méthyl]benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.78 |
| Poids de la formule | 278.0862 |