Learn More
Tritylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493890 1 g 1g
11421538 5 g 5g
11431538 25 g 25g
11441538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11493890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13864.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5824-40-8 | C19H17N | 259.352 g/mol
Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triphénylméthylamine a été utilisée pour préparer du sel organique poreux diamondoïde.1. Elle a également été utilisée dans la préparation des β-amino-alcools N-tritylésβ, des blocs de construction utiles dans la synthèse organique. Elle est employée dans la préparation d’analogues de trityl- cystéine comme inhibiteurs de la kinésine mitotique humaine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5824-40-8
Formule moléculaire C19H17N
Poids moléculaire (g/mol) 259.352
Numéro MDL MFCD00008047
Clé InChI BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
CID PubChem 138598
Nom IUPAC Triphénylméthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tritylamine
Point de fusion 100°C to 104°C
Point d’ébullition 223°C (14 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 2113674
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 259.35
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tritylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tritylamine