Learn More
Interscience™ Trocart pour sacs à bouillon
Code produit 16312236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
16312236 Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16312236 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 513020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.38€
    156.44€ / 1 pièces
    Économisez 7.94€
    4% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Trocart compatible avec la plupart des tubulures.
  • Peut être utilisé avec tous les tubes sauf ceux dont le diamètre intérieur est de 1,6 mm.
Spécification
Type de produit Trocart
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Prélever le liquide du sac
À utiliser avec (équipement) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro