Learn More
Troglitazone, TRC
Code produit 30136547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136547 50 mg 50mg
30135325 5 mg 5mg
30010340 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136547 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89250050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97322-87-7
Formule moléculaire C24 H27 N O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 441.54
Synonyme 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[(3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-yl)methoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[(3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-yl)methoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), CI 991, CS 045, Depotox, GR 92132X, Noscal, Rezulin, Romglizone, Troglitazone
Nom IUPAC 5-[[4-[(6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthyle-3,4-dihydrochromène-2-yl)méthoxy]phényl]méthyl]-1,3-thiazolide-2,4-dione
SMILES Cc1c(C)c2OC(C)(COc3ccc(CC4SC(=O)NC4=O)cc3)CCc2c(C)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Troglitazone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
Poids de la formule 441.161