Learn More
Blanco™ Chariot de desserte
Code produit 11977129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
70 x 50 x 95 cm
90 x 60 x 95 cm
100 x 65 x 95 cm
Nbre d’étagères:
2
3
Poids (métrique):
11 kg
13 kg
15 kg
18 kg
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Nbre d’étagères Poids (métrique) Conditionnement
11977129 70 x 50 x 95 cm 3 13 kg 1 pièce
11952778 100 x 65 x 95 cm 3 20 kg 1 pièce
11992768 90 x 60 x 95 cm 2 15 kg 1 pièce
11967129 70 x 50 x 95 cm - 11 kg 1 pièce
11902778 90 x 60 x 95 cm 3 18 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11977129 Fournisseur Blanco™ Code fournisseur 569768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1712.88€
    374.87€ / 1 pièces
    Économisez 1338.01€
    78% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
À utiliser pour le transport, le stockage temporaire et l’entreposage. Le chariot de desserte Blanco™ se caractérise par une conception très robuste et un acier inox de haute qualité pour le transport fiable de tous les matériaux chargés sur ce dernier. Léger et facile à manœuvrer, il possède des roulettes directrices synthétiques résistantes à la corrosion.
Chariots à deux et trois étagères en plusieurs tailles pour une utilisation dans les cuisines professionnelles, le secteur de la restauration ou tout environnement de débarrassage, de service, de transport ou de stockage temporaire. Ces chariots à cadre rigide avec étagères soudées sont fabriqués en acier inoxydable de qualité et peuvent supporter une charge de 120 kg.
  • Les bords recourbés, à profil profond et sans coins pointus maintiennent tout en place
  • Les étagères soudées monobloc offrent un maximum de stabilité et de solidité
  • Sous chaque étagère, un tapis à isolation acoustique et à absorption des vibrations sonores atténue le bruit de roulement
  • Les roulettes de direction en polyamide résistant à la corrosion sont conformes à la norme DIN 18867-8.
  • Les rails de protection robustes sur les roulettes protègent contre les rayures et les éraflures
Spécification
Longueur (métrique) d’étagère 60 cm
Largeur (métrique) d’étagère 40 cm
Type de produit Chariot
Certifications/Conformité DIN 18867-8
Profondeur (métrique) 50 cm
Description Bords profilés arrondis profonds
Dimensions (L x l x H) 70 x 50 x 95 cm
Hauteur (métrique) 95 cm
Comprend Butoirs de roulettes, tapis amortisseur de bruit
Longueur (métrique) 70 cm
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 3
Poids (métrique) 13 kg
Type de roue 12,5 cm de diamètre, synthétique, direction/pivotement