Learn More
Multiroir Controlec™ Chariot
Code produit 15548943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1100 x 520 x 1020 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau)
1100 x 520 x 950 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau)
480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau)
480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau)
Couleur:
Gris clair
Noir
Nbre d’étagères:
2
3
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur Nbre d’étagères Conditionnement
15548943 480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau) Noir 2 1 pièce
15528943 480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau) Gris clair 2 1 pièce
15558943 480 x 800 x 1 000 mm (général), 435 x 615 mm (plateau) Noir 3 1 pièce
15508943 1100 x 520 x 950 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau) Noir 2 1 pièce
15598933 1100 x 520 x 1020 mm (dimensions totales), 504 x 910 mm (plateau) Gris clair 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15548943 Fournisseur Multiroir Controlec™ Code fournisseur 65007
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les chariots en plastique multi-usages Multiroir sont pratiques et fonctionnels, idéaux pour un usage général, le transport et le déplacement de plusieurs articles dans le laboratoire ou l’espace de travail.
  • Cadre en aluminium avec poignées à chaque extrémité
  • Disponible en format à deux ou trois plateaux
  • Sur roulettes pour une meilleure maniabilité
  • Disponible en gris clair ou en noir
Spécification
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 480 x 800 x 950 mm (dimensions totales), 435 x 615 mm (plateau)
Capacité de charge (métrique) 180 kg (poids total)
Matériau Cadre en aluminium, plateaux en polypropylène
Nbre d’étagères 2
Matériau de l’étagère Polypropylène
Type de roue Roulettes bloquantes