Learn More
Syngene™ Chariot avec pieds
GREENER_CHOICE
Code produit. 16534341 Tous les produits Syngene Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
81,28 cm
121,92 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Largeur (métrique) unitSize
16534341 81,28 cm 1 pièce
16574341 121,92 cm 1 pièce
2 options
Code produit. 16534341
Marque: Syngene™ SYN32TRF
Chariot fixe équipé de 4 pieds.
  • 4 pieds de mise à niveau
Spécification
Largeur (impériale) 32 po
Comprend Pieds
Largeur (métrique) 81,28 cm
Type de produit Chariot