Learn More
Syngene™ Chariot avec pieds
GREENER_CHOICE
Code produit 16574341 Tous les produits Syngene Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
81,28 cm
121,92 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
16574341 121,92 cm 1 pièce
16534341 81,28 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16574341 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYN48TRF
Chariot fixe équipé de 4 pieds.
  • 4 pieds de mise à niveau
Spécification
Largeur (impériale) 48 in
Comprend Pieds
Largeur (métrique) 121,92 cm
Type de produit Chariot