Learn More
HUBER Chariots
Code produit 10424885
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour CC-405
Pour CC-410 wl
Pour CC-415, CC-505, CC-508, CC-805
Pour K20, K25
Pour Ministat 125/125 W
Pour Ministat 230/230 W
Pour Ministat 240/240 W
Pour Unistat 405/w + 405/w
Pour Unistat 705, 705 W, 410 W
T305/HT/wHT
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10424885 Pour CC-405 1 pièce
10176553 Pour CC-410 wl 1 pièce
10222255 Pour K20, K25 1 pièce
10344475 Pour Ministat 125/125 W 1 pièce
10013732 Pour CC-415, CC-505, CC-508, CC-805 1 pièce
10110655 Pour Ministat 230/230 W 1 pièce
10170695 Pour Ministat 240/240 W -
10129644 Pour Unistat 405/w + 405/w 1 pièce
10587695 Pour Unistat 705, 705 W, 410 W 1 pièce
10292675 T305/HT/wHT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10424885 Fournisseur HUBER Code fournisseur 6715
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Support à roulettes
  • Equipés de 4 roulettes, dont 2 avec freins
  • En standard sur 8524B, 8524D, 85463 et 85464 et en supplément sur les cryothermostats ci-dessous
  • Support à roulettes pour cryothermostat 8523Y.
Spécification
Type Chariot
À utiliser avec (équipement) Pour CC-405