Learn More
Trolox, MedChemExpress
Code produit 16401536
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401536 500 mg
16480759 1 g
16446097 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16401536 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101445
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trolox
CAS 53188-07-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18O4
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMILES O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death