Learn More
Trolox, MedChemExpress
Code produit 16480759
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480759 1 g
16446097 5 g
16401536 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480759 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101445
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trolox
CAS 53188-07-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H18O4
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMILES O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Poids de la formule 250.29
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.