Learn More
Trolox, TRC
Code produit 17993585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993585 10 g 10g
17983495 1 g 1g
17923405 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89256010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53188-07-1
Formule moléculaire C14 H18 O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.2903
Synonyme 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid, (±)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic Acid, (R,S)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromanecarboxylic Acid, (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, (±)-Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic Acid, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid, Trolox C
Nom IUPAC 6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthyle-3,4-dihydrochromène-2-acide carboxylique
SMILES CC1=C(C2=C(C(C)=C1O)CCC(C)(C(O)=O)O2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trolox
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Poids de la formule 250.1205
Pourcentage de pureté >95%