Learn More
Tropéoline OO, Honeywell™, Flauka™
Code produit 15613200 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613200 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 310525G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Indicateur, nº S. : 179
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropaeolin Oo
Note relative au nom Indicator, S. No.: 179
CAS 554-73-4
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Numéro MDL MFCD00038130
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831566
Quantité 5 g
Clé InChI MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Poudre
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Nom IUPAC sodium 4-{2-[4-(phenylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 375.38
CID PubChem 23668839
Poids de la formule 375.38g/mol