Learn More
Tropicamide, MedChemExpress
Description
Tropicamide (Ro 1-7683) is a selective M4 muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Tropicamide produces short acting mydriasis (dilation of the pupil) and cycloplegia when applied as eye drops.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tropicamide |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1508-75-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H20N2O2 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Ro 1-7683 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.36 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |