Learn More
Tropicamide, R&D Systems™
Description
Tropicamide is an M4 selective muscarinic receptor antagonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Formule moléculaire | C17H20N2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | tropicamide, mydriacyl, mydriaticum, mydriafair, tropicacyl, minims tropicamide, bistropamide, epitromina, tropicamidum, mydrum |
| Clé InChI | BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(CO)C2=CC=CC=C2 |
| Nom IUPAC | N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.359 |
| CID PubChem | 5593 |
| Afficher plus |