Learn More
Tropicamide, TRC
Code produit 30008407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008407 1 g 1g
30005645 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8926501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1508-75-4
Formule moléculaire C17 H20 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.35
Synonyme N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
Nom IUPAC N-éthyl-3-hydroxy-2-phényl-N-(pyridine-4-ylméthyl)propanamide
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropicamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Poids de la formule 284.1525