Learn More
Tropine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387665 10 g 10g
11397665 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02332.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Tropine as an oxidative product of Tropane, used to synthesize alkaloid derivatives. Benzatropine and etybenzatropine are derivatives of tropine. It is also a building block of atropine, an anticholinergic drug prototypical of the muscarinic antagonist class.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tropine comme produit oxydatif du tropane, utilisé pour synthétiser des dérivés d’alcaloïdes. La benzatropine et l’étybenzatropine sont des dérivés de la tropine. Il s’agit également d’un bloc de construction d’atropine, un médicament anticholinergique prototypique de la classe des antagonistes muscariniques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (100 g/l) à 20°C.
Remarques
Hygroscopique. Stocker à 4°C. Incomaptible avec des acides forts et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-29-6
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.214
Numéro MDL MFCD00005551
Clé InChI CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Synonyme tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
CID PubChem 6101956
Nom IUPAC (1R,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Tropine
Point de fusion 61°C to 65°C (dried)
Densité 1.04
pH 12
Point d’ébullition 232°C to 234°C
Odeur Amine-like
Quantité 10 g
Beilstein 80188
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9781
Informations sur la solubilité Soluble in water. (100g/L) at 20°C.
Poids de la formule 141.22
Pourcentage de pureté 98%