Learn More
Tropinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371477 100 g 100g
11351477 5 g 5g
11361477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02011.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-24-1
Formule moléculaire C8H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 139.20
Numéro MDL MFCD00005549
Clé InChI QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
CID PubChem 79038
Nom IUPAC 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropinone
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 2329
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 99%