Learn More
Tropinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605962 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10605962 10 g Flacon en verre 10g
10055953 5 g Flacon en verre 5g
10016003 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10605962 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-24-1
Formule moléculaire C8H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 139.20
Numéro MDL MFCD00005549
Clé InChI QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
CID PubChem 79038
Nom IUPAC 8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-one
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropinone
Note relative au nom 99%
Point de fusion 41.0°C to 44.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 113.0°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 21,258
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone, benzene, slightly soluble in chloroform
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tropinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.