Learn More
Tétrafluoroborate de tropylium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427946 5 g 5g
11437946 25 g 25g
11447946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14045.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177.94 g/mol
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactant ou réactif impliqué dans les réactions de rétro-Büchner pour la synthèse d’arylcyclopropanes, l’αcyanation d’imines, transformations électrochimiques par redox, activation C-H des aldéhydes aliphatiques par oxydation.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. À conserver à l’écart des oxydants, des bases fortes, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27081-10-3
Formule moléculaire C7H7BF4
Poids moléculaire (g/mol) 177.94
Numéro MDL MFCD00013402
Clé InChI SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
CID PubChem 152926
Nom IUPAC Cyclohepta-1,3,5-triène ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropylium tetrafluoroborate
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 3574512
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 177.94
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tropylium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tropylium tetrafluoroborate