Learn More
Trospium chloride, MedChemExpress
Description
Trospium chloride is an orally active, specific and competitive antagonist of muscarinic cholinergic receptors (mAChRs), with antimuscarinic activity. Trospium chloride binds to muscarinic receptors M1, M2 and M3 with high affinity, but not nicotinic, cholinergic receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trospium chloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 10405-02-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H30ClNO3 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (233.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (77.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@@]12CC[C@@](C[C@@H](OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2)([H])[N+]15CCCC5.[Cl-] |
| Afficher plus |