Learn More
Trovafloxacine, TRC
Code produit 30134578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134578 25 mg 25mg
30134418 2.5 mg 2.50mg
30011905 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134578 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89276025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147059-72-1
Formule moléculaire C20H15F3N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 416.35
Synonyme 7-((1R,5S,6s)-6-amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid, Turvel, 3-Azabicyclo[3.1.0]hexane, 1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid derivative, 7-[(1alpha,5alpha,6alpha)-6-Amino-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid
Nom IUPAC 7-[(1R,5S)-6-amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-yl]-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-acide carboxylique
SMILES N[C@@H]1[C@H]2CN(C[C@@H]12)c3nc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)c5ccc(F)cc5F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trovafloxacin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H15F3N4O3/c21-8-1-2-15(13(22)3-8)27-7-12(20(29)30)17(28)9-4-14(23)19(25-18(9)27)26-5-10-11(6-26)16(10)24/h1-4,7,10-11,16H,5-6,24H2,(H,29,30)/t10-,11+,16+
Poids de la formule 416.1096