Learn More
Troxipide, MedChemExpress
Description
Troxipide is an orally active defensive factor-enhancing therapeutic agent for gastritis and gastric ulcer (GU). Troxipide is a non-antisecretory gastro protective agent with antiulcer, anti-inflammatory and mucus-secreting properties.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Troxipide |
| CAS | 30751-05-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H22N2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 9.09 mg/mL (30.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(NC1CNCCC1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.35 |
| Poids de la formule | 294.35 |
| Afficher plus |