Learn More
Troxipide, TRC
Code produit 30423878
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423878 1 g -
30418350 100 mg 100mg
30415731 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0112401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30751-05-4
Formule moléculaire C15H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 294.35
Synonyme KU 54, 3-(3,4,5-Trimethoxybenzamido)piperidine, 3,4,5-Trimethoxy-N-3-piperidinylbenzamide, Aplace
Nom IUPAC 3,4,5-trimethoxy-N-piperidin-3-ylbenzamide
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NC2CCCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Troxipide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H22N2O4/c1-19-12-7-10(8-13(20-2)14(12)21-3)15(18)17-11-5-4-6-16-9-11/h7-8,11,16H,4-6,9H2,1-3H3,(H,17,18)
Poids de la formule 294.158