Learn More
Heathrow Scientific Flacon cryogénique True North™ de 2,0 ml
Code produit 16320746 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Assortis, bleu
Naturel
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
16320746 Assortis, bleu 500 pièces
15939105 Naturel 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16320746 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur HS23202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.61€
    263.57€ / 500 pièces
    Économisez 227.04€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Le design innovant du flacon cryogénique True North™ économise de l’espace dans votre congélateur. Les flacons sont apyrogènes, non cytotoxiques et exempts de DNase et Rnase.
  • Flacon en polypropylène résistant à la perforation/rupture
  • Joint d'étanchéité en silicone pour couvercle& Couvercle à facettes breveté à prise facile, avec ouverture et fermeture ergonomiques en 1,5 tour.
  • Le bouchon au même niveau que le tube économise de l’espace de stockage
  • Zone d’écriture et graduations imprimées
  • Conditionnés stériles en sachets refermables
  • Comprend un certificat de stérilité traçable
  • Recommandé pour les congélateurs mécaniques et l'azote liquide en phase vapeur (-196°)
  • Jetable
Spécification
Couleur Naturel
Certifications/Conformité Stérilité traçable
Couleur de bouchon Assortis, bleu
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2,0 mL
Forme du fond À jupe
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
À utiliser avec (application) N2 liquide en phase vapeur
À utiliser avec (équipement) Congélateur mécanique
Longueur (métrique) 12 mm
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Exempt de RNase Oui
Vapeur de LN2 (à -150°C) Oui, jusqu’à -196°C
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Matériau du bouchon Silicone
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 49 mm
Type de bouchon Joint de couvercle en silicone
Type de produit Flacon