Learn More
Invitrogen™ Protéine v2 TrueCut™ Cas9
Code produit 15748969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Concentration:
1 μg/μl
5 μg/μl
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration unitSize
15748969 10 μg 1 μg/μl 10µg
15739719 100 μg 5 μg/μl 100µg
15738339 25 μg 1 μg/μl 25µg
15876741 500 μg 5 μg/μl 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 15748969 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A36496
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Une protéine CRISPR Cas9 nouvelle génération conçue pour offrir une efficacité d’édition maximale.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
La protéine Invitrogen TrueCut Cas9 v2 est une protéine CRISPR Cas9 nouvelle génération conçue pour offrir une efficacité d’édition maximale. Caractéristiques :
• Efficacité d’édition constamment élevée dans toutes les lignées cellulaires testées, y compris les lignées cellulaires standard, immunitaires, primaires et souches, avec une efficacité d’édition jusqu’à 2X supérieure dans les cibles difficiles par rapport à la concurrence.
• Haute qualité : fabriquée selon des normes de qualité ISO 13485 strictes
• Les protocoles validés pour de nombreux types de cellules favorisent une réussite plus rapide
TrueCut Cas9 Protein v2 est une protéine recombinante de streptococcus pyogenes Cas9 (wt), purifiée à partir d’E. coli, pour procéder à l’édition génomique avec la technologie CRISPR. La protéine Cas9 forme un complexe ribonucléoprotéique (RNP) très stable avec la composante ARN guide (ARNg) du système CRISPR/Cas9. L’intégration de signaux de localisation nucléaire (NLS) facilite l’acheminement vers le noyau, ce qui augmente la vitesse de clivage de l’ADN génomique.
• Prête pour la transfection, à l’aide de réactifs de transfection médiée par lipides ou de l’électroporation
• Élimine les longues étapes de clonage
• Disponible en 2 concentrations :
    1 μg/μl pour une utilisation dans des scénarios d’édition standard
    5 μg/μl pour l’optimisation des conditions d’édition dans des scénarios plus difficiles, notamment dans le cas de cellules primaires ou embryonnaires, d’une microinjection ou lors de l’analyse de plusieurs séquences d’ARNg en une fois
    Pour des tailles ou des concentrations personnalisées, veuillez nous contacter
Possibilités d’obtention d’ARNg CRISPR à utiliser avec TrueCut Cas9 Protein v2 :
1. Commande d’ARNg synthétiques TrueGuide prêts pour la transfection
2. Génération d’ARNg prêt pour la transfection en seulement quatre heures, avec assemblage de modèles à l’aide de notre kit GeneArt Precision gRNA Synthesis
3. Formulation d’une demande auprès de notre équipe de service client afin qu’elle conçoive, synthétise et purifie des séquences d’ARNg in vitro (IVT) pour vous
Références
1. Liang X, Potter J, Kumar S, Zou Y, Quintanilla R, Sridharan M, Carte J, Chen W, Roark N, Ranganathan S, Ravinder N, Chesnut JD. Engineering rapide et très efficace de cellules de mammifères via la transfection de protéines Cas9. J Biotechnol. 2015; 208:44-53.
2. Kim S, Kim D, Cho SW, Kim J, Kim JS. Highly efficient RNA-guided genome editing in human cells via delivery of purified Cas9 ribonucleoproteins. Genome Res. 2014; 24(6):1012-9.
3. Liang X, Potter J, Kumar S, Ravinder N, Chesnut JD. Enhanced CRISPR/Cas9-mediated precise genome editing by improved design and delivery of gRNA, Cas9 nuclease, and donor DNA. J Biotechnol. 2017 ; 241:136-146.
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 μg/μl
Composants 10 μl de protéine TrueCut Cas9 v2 (1 mg/ml)
Qualité Biologie moléculaire
Contenu et stockage 10 μl de protéine v2 TrueCut Cas9 (1 mg/ml)
Conserver entre -5 et -30°C.
Numéro d’adhésion NC_002737.2:854751-858857
Système d’expression E. coli
Identification génétique (Entrez) 901176
Symbole de gène(s) Spy_1046
Alias de gène cas5, csn1
Forme protéique Recombinant
Marqueur de protéine Non marqué
Conditions d’expédition Glace carbonique
Application validée Modification génomique
Quantité 10 μg
Type de produit Protéine Cas9 v2
Catégorie de recherche Modification génomique
Gamme de produits Invitrogen