Learn More
Invitrogen™ Protéine v2 TrueCut™ Cas9
Code produit 15876741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Concentration:
1 μg/μl
5 μg/μl
Conditionnement:
100µg
10µg
25µg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration Conditionnement
15876741 500 μg 5 μg/μl 500µg
15739719 100 μg 5 μg/μl 100µg
15738339 25 μg 1 μg/μl 25µg
15748969 10 μg 1 μg/μl 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15876741 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A36499
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une protéine CRISPR Cas9 nouvelle génération conçue pour offrir une efficacité d’édition maximale.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
TrueCut Cas9 Protein v2 est une protéine recombinante de Streptococcus pyogenes Cas9 (wt), purifiée à partir d’E. coli, pour procéder à l’édition génomique avec la technologie CRISPR. La protéine Cas9 forme un complexe ribonucléoprotéique (RNP) très stable avec la composante ARN guide (ARNg) du système CRISPR/Cas9. L’incorporation de signaux de localisation nucléaire (NLS) facilite l’acheminement vers le noyau, ce qui augmente la vitesse de clivage de l’ADN génomique.
  • Efficacité d’édition constamment élevée dans toutes les lignées cellulaires testées, y compris les lignées cellulaires standard, immunitaires, primaires et souches, avec une efficacité d’édition jusqu’à 2 fois supérieure dans les cibles difficiles par rapport à la concurrence.
  • Haute qualité : fabriquée selon des normes de qualité ISO 13485 strictes
  • Les protocoles validés pour de nombreux types de cellules favorisent une réussite plus rapide
  • Prête pour la transfection, à l’aide de réactifs de transfection à médiation lipidique ou d’une électroporation
  • Élimine les laborieuses étapes de clonage
  • Disponible en 2 concentrations : 1 μg/μl pour une utilisation dans des scénarios d’édition standard et 5 μg/μl pour l’optimisation des conditions d’édition dans des scénarios plus difficiles, notamment dans le cas de cellules primaires ou embryonnaires, d’une microinjection ou lors de l’analyse de séquences d’ARNg à la fois
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 μg/μl
Composants 100 μl de protéine TrueCut Cas9 v2 (5 mg/ml)
Qualité Biologie moléculaire
Contenu et stockage 100 μl de protéine v2 TrueCut Cas9 (5 mg/ml)
Conserver à -5 à -30°C.
Numéro d’adhésion NC_002737.2:854751-858857
Système d’expression E. coli
Identification génétique (Entrez) 901176
Symbole de gène(s) Spy_1046
Alias de gène cas5, csn1
Forme protéique Recombinant
Marqueur de protéine Non marqué
Conditions d’expédition Glace carbonique
Application validée Modification génomique
Quantité 500 μg
Type de produit Protéine Cas9 v2
Catégorie de recherche Modification génomique
Gamme de produits Invitrogen